Learn More
Navailles Hocker aus Polyurethan Artikelnummer.: 17486172
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Navailles Hocker aus Polyurethan
Artikelnummer. 17486172
Polyurethan-Hocker; Sitzhöhe:550 bis 790 mm
Click to view available options
:
Polyurethan-Hocker; Sitzhöhe:550 bis 790 mm
Artikelnummer. 17486172
Marke: Navailles 7NG 20GHLP 00 905
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Polyurethan-Hocker ist leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Sitzfläche.Abriebfestes Design ohne Klammern und Nähte.
  • 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Chromsockel mit Gelenkgleitern
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung von 550 bis 790 mm und Stoßdämpfer
  • Nach vorne geneigter, ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™-Weichpolyurethan
Spezifikation
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität EN 1021-1, EN 1021-2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, chemische Industrie
Art der Höhenverstellung Gasfedersäule
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 550 bis 790 mm
Gewährleistung 8 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 17,5 lb.
Gewicht (metrisch) 7,9 kg
Radtyp Keine
Breite (angloamerikanisch) 23,2 in.
Breite (metrisch) 59 cm
Name des Produkts
Navailles Hocker aus Polyurethan >