Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Neutralizing Buffer
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
259.00 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Medientyp | Neutralizers |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17916509
|
LABPLAS
KSS-67910-NE |
None |
259.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17946689
|
LABPLAS
KSS-67915-NE |
Gloves |
311.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with neutralizing buffer
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Neutralizing Buffer