Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Neutralizing Buffer
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
245.00 CHF - 286.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Hygiene Sponge Sampling Kit
Medientyp Neutralizers
Sterilität Sterile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17926649
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-67810-NE
None
245.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17936549
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-67815-NE
Gloves
286.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyurethane Sani-Sponge
  • Saturated with neutralizing buffer
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile