Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Neutralizing Buffer
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marke:  LABPLAS KSS-67810-NE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17926649
  • 245.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyurethane Sani-Sponge
  • Saturated with neutralizing buffer
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
None