Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen aus Polyurethan
Durch Polymerisierung mit einem Schaumbildner gebildet.
Marke:  Fisherbrand™ PFS/55X50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12904301
  • 37.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polyurethan
  • Robust und flexibel
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
100/Pckg.
Stopfen
50 mm
Polyurethan
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen aus Polyurethan > Durchmesser: 55 mm; Höhe: 50mm