Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
Marke: 3M™ 7000103733
65.81 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reduziert den Geräuschpegel um 28 dB, CE-zertifiziert, entspricht EN 354
- Gleitet sanft in Ihre Ohren, mit patentiertem Schaum mit langsamer Wiederherstellung
- Die Schaumstoffspitze sorgt für eine bequeme und effektive Abdichtung
- Verfügt über einen hygienischen Griff zum Einsetzen
- Der blaue Stiel und die gelbe Spitze sind zur einfachen Unterscheidung erkennbar
- 100 Paare pro Karton
- Erhältlich mit Sondenfunktion zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFiT™ Dual-Ear-Validierungssystem
Spezifikation
Gelb, Blau | |
28 dB | |
Gehörschutzstöpsel |
CE-Kennzeichnung | |
Uncorded | |
Polyurethan |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08