Learn More
Navailles Asynchroner Stuhl aus Polyurethan
Der Asynchron-Stuhl aus Polyurethan ist vollständig und leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Oberfläche.Hergestellt ohne Heftklammern und Nähte.
469.00 CHF - 501.00 CHF
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Armausführung | Keine Armlehnen |
Zertifizierung/Konformität | EN 1021-1, EN 1021-2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore, chemische Industrie |
Art der Höhenverstellung | Gasfedersäule |
Produktcode | Marke | Sitzhöhe | Radtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sitzhöhe | Radtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17416182
|
Navailles
7NG 40GBLU 00 905 |
460 bis 590 mm | Räder mit Gummibereifung |
469.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17426182
|
Navailles
7NG 40GHLP 01 905 |
560 bis 800 mm | Keine |
501.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Chromsockel
- Chrom-Gashebesäule zur Höhenverstellung mit Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Weichpolyurethan
- Unabhängig einstellbarer Sitz- und Rückenlehnen-Neigungswinkel mit einem Fingertipphebel
Spezifikation
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
23,2 in. | |
Schwarz |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
8 Jahre | |
59 cm |