Learn More
Navailles Verstellbarer Stuhl aus Polyurethan
Dieser Stuhl aus Polyurethan ist leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Oberfläche.Abriebfestes Design ohne Klammern und Nähte.
405.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Armausführung | Keine Armlehnen |
Zertifizierung/Konformität | EN 1021-1, EN 1021-2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore, chemische Industrie |
Art der Höhenverstellung | Gasfedersäule |
Produktcode | Marke | Sitzhöhe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sitzhöhe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17496172
|
Navailles
7NG 35NBPR 00 905 |
480 bis 610 mm |
408.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17406182
|
Navailles
7NG 35NHPR 02 905 |
620 bis 860 mm |
405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verstärkter Polyamidfuß mit 5 Beinen und strapazierfähigen Nylonrollen
- Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™ Weichpolyurethan
- Gelenklehne aus schwarzem Weichpolyurethan, in Tiefe und Höhe verstellbar
Spezifikation
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
Strapazierfähige Nylonrollen | |
60 cm |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
8 Jahre | |
23,6 in. | |
Schwarz |