Learn More
Masterflex™ Wasserdurchflussmessgerät aus Polysulfon
682.00 CHF - 820.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser mit variablem Bereich |
---|---|
Genauigkeit | ±3% (Endwert) |
Float Material | Edelstahl (316) |
Nenndruck | 150 psi |
Anschlüsse | 1 in. NPT (F) |
Produktcode | Marke | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11769918
|
Masterflex™
32472-02 |
12 bis 115 LPM |
774.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11779918
|
Masterflex™
32472-03 |
15 bis 155 LPM |
820.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11749918
|
Masterflex™
32472-00 |
3 bis 38 LPM |
682.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11759918
|
Masterflex™
32472-01 |
7,5 bis 75 LPM |
703.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich | |
Edelstahl (316) | |
1 in. NPT (F) | |
370 mm |
±3% (Endwert) | |
150 psi | |
Standard-, Hochleistungs- oder UltraPure-Durchflussmesser | |
100 °C |