Learn More
Brand™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol
Aus stoßdämpfendem Polystyrol. BRAND™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol in leichter, flacher Konstruktion eignen sich optimal zum Abwiegen. Antistatisch. Die Wanddicke beträgt etwa 0,2 mm.
68.25 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Quadratisch |
Typ | Wägeschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Wiegeanwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10449332
|
Brand™
155542 |
100 mL | 84 mm | 84 mm | 24 mm |
128.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10375231
|
Brand™
155544 |
250 mL | 140 mm | 140 mm | 21 mm |
185.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10739011
|
Brand™
155540 |
7 mL | 44 mm | 44 mm | 7 mm |
68.25 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Aus stoßdämpfendem Polystyrol.
- Antistatisch.
- Leichte und flache Bauweise.
- Ideal für Wiegeanwendungen.
- Wandstärke ca. 0,2 mm.
Spezifikation
Flach | |
Quadratisch | |
Ideal für Wiegeanwendungen |
Polystyrol | |
Wägeschale | |
0.2 mm |