Learn More
Kartell™ Makroküvette für den VIS-Bereich
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung. Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
Marke:  Kartell™ 0196000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12553397
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung.Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
  • Wände (optische Seitenflächen) optisch bearbeitet, damit eine optimale Transparenz über das Spektralfeld hinweg gegeben ist
    • Bandbreite Polystyrol: 340 bis 800 nm
    • UV-Bereich: 280 bis 800 nm
  • Pfadlänge 10 mm
  • Kompatibel mit den meisten Spektralphotometern und Photometern auf dem Markt
  • Absorptionsänderungen: innerhalb eines Intervalls von ±1 %
  • Mit CE-Kennzeichnung und IVD-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Küvette
Ja
Polystyrol
CE-IVD
10 mm
45 mm
12 mm
Küvette mit 4 klaren Seiten
4.5 mL
12 mm
100/Packung
340 bis 800 nm
Spektrophotometrie
Für Spektrophotometrie und die meisten der gängigen biologischen und biotechnologischen Anwendungen
Name des Produkts
Kartell™ Makroküvette für den VIS-Bereich > Volumen: 4.5mL