Learn More
Cole-Parmer™ X24 Trans-Boxes Storage Containers, PS,
Marke: Cole-Parmer™ 06816-41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Polystyrol | |
Aufbewahrungsbehälter | |
1,6 mm |
Rechteck | |
24/Packung | |
1,9 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X24 Trans-Boxes Storage Containers, PS, > Höhe:1,9mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur