Learn More
Fisherbrand™ Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch haben einen stabilen und flachen Boden und eignen sich für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ HS1427AAF
15.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12952850
  • 20.30 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
  • Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
  • Für Mikrowellen-Feuchtigkeitsanalysatoren geeignet
  • 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Schwarz
Polystyrol
Wägeschiffchen
55 x 35 x 6 mm
35 mm
5 mL
Einwegprodukt
Diamantförmig
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
55 mm
6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol > Farbe: Schwarz; Volumen: 5mL