Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Müheloses Wiegen und Ausschütten von Proben. Fisherbrand™ schwarze, antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
17.05 CHF - 98.85 CHF
Spezifikation
Bodenform Flach
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Typ Antistatisches Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Größe Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Größe Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12942860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1423AAF
10 mL Schwarz S; 46 x 46 x 8 mm Quadratisch
18.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12608513
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1420CCF
280 mL Weiß L; 140 x 140 x 22 mm Diamantförmig
76.65 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12962860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1423CCF
280 mL Schwarz L; 140 x 140 x 22 mm Quadratisch
98.85 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12952860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1423BBF
85 mL Schwarz M; 85 x 85 x 24 mm Quadratisch
60.15 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11680302
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1420BBF
85 mL Weiß M; 85 x 85 x 24 mm Diamantförmig
38.79 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12922850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1420AAF
85 mL Weiß S; 46 x 46 x 8 mm Diamantförmig
17.05 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die flexiblen Wägeschalen haben glatte Oberflächen und abgerundete Ecken für präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust
  • Für den besten Farbkontrast stehen sie in weiß oder schwarz zur Verfügung
  • Antistatische Oberfläche, um sicherzustellen, dass die Probe vollständig entfernt wird
  • Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, damit sie nicht umkippen
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
  • Erhältlich in drei Größen und zwei Farben, in 500er-Packungen
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Polystyrol
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Einwegprodukt
Antistatisches Wägeschiffchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol