Learn More
Fisherbrand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich
Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Halbmikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich zeichnen sich durch einen ausgezeichneten Transmissionsbereich aus und gewährleisten dank ihrer dünnen Wände eine bessere Wärmeübertragung.
Marke:  Fisherbrand™ FB55147
Artikelnummer. 11547692
  • 15.18 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halbmikroküvette aus Polystyrol für den Einmalgebrauch.
  • Füllvolumen 1.6 ml
  • Transparenz ca. 90 % zwischen 400 nm und 800 nm
  • Reichweite 336 nm bis 850 nm
  • Strahlengang 10 mm
  • Maße 12, 5 x 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
Semi-Mikroküvette
1.6 mL
10 mm
45 mm
Ja
Polystyrol
400 bis 800 nm
12,5mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich > Fassungsvermögen: 1,6 ml; Wellenlänge: 400 bis 800 nm