Learn More
Bochem™ Skalpelle aus Polystyrol;
Marke:  Bochem™ 12640
Artikelnummer. 15160216
  • 6.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Spezifikation
150 mm
Unsteril
Polystyrol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Skalpelle aus Polystyrol; > Länge:150mm