Learn More
BRAND™ Probengefäß, PS, mit Deckel, PE, für Leuko-Ery Counter, 12 ml (VE=1000St)
Mit Polyethylen-Schnappverschluss Zur Verwendung mit Leuko-Ery-Zählern.
Marke: BRAND™ 722060
194.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Durchsichtig
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EC.
- Mit Schnappverschluss aus Polyethylen
- Wird in Packungen mit je 1,000 Stück geliefert.
Spezifikation
Transparent | |
Polystyrol | |
Mit Polyethylen-Presse auf der Kappe | |
Polyethylen | |
38 mm |
22 mm | |
12 ml | |
1000 | |
Auf Schnappverschluss drücken | |
1000/Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30