Learn More
Brand™ Petrischalen aus Polystyrol
Aus Polystyrol. BRAND™ Petrischalen und Deckel aus Polystyrol werden durch Roboter zusammengesetzt. So lässt sich die Kontaminationsgefahr beträchtlich verringern. Transparent, mit Einwegdeckel. Die Deckel sind mit oder ohne Belüftung lieferbar.
107.00 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Typ | Petrischale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10253441
|
Brand™
452005 |
94 mm | 16 mm | Ja |
107.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10171821
|
Brand™
452010 |
55 mm | 16 mm | Ja |
554.00 CHF
1620 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10161821
|
Brand™
452000 |
94 mm | 16 mm | Nr. |
113.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus Polystyrol.
- Durchsichtig, mit Einwegdeckel
- Mit oder ohne Deckelbelüftung lieferbar.
- Schalen und Deckel werden maschinell zusammengesetzt, um das Risiko einer Kontamination zu verringern.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Petrischale |
Einwegprodukt | |
Rund | |
16 mm |