Learn More
Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich
Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.
Marke:  Fisherbrand™ FB55923
Artikelnummer. 11817922
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Küvetten mit verbesserten photometrischen Eigenschaften.
  • Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
  • Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
Spezifikation
Spezifikation
Makroküvette
4 mL
100/Pckg.
45 mm
Nein
Kunststoff
220 bis 900 nm
12,5mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich > Kapazität: 4 ml; Wellenlänge: 220 bis 900 nm; Anz.: 100/Pckg.