Learn More
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit. Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
29.85 CHF - 81.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE IVD
Farbe Klar
Material Polystyrol
Einwegprodukt Ja
Menge 1000 Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Bodenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Bodenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
11352904
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Kartell™
8830800
3 ml 55 mm Coagulometer
29.85 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11302904
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Kartell™
8830100
10 ml 105 mm Conical
66.40 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11342904
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Kartell™
8830700
5 ml 75 mm Round
81.80 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit.Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
  • Durch Einmalgebrauch keine Kontaminationen durch Übertrag oder Absorption
  • Hervorragend geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Chargen oder die Zentrifugation bei niedrigen Drehzahlen
  • Farbcodierte Kappen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
CE IVD
Polystyrol
1000 Packung
Klar
Ja
Koagulometer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol