Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
BIOPHARMA
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
Marke:  Sampling Systems™ 8045A-2500S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17488863
  • 129.00 CHF / 15 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten. Das PharmaScoops™-Sortiment von Sampling Systems bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Gegossen & verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in Rot, Blau oder Weiß
  • Vollständige Chargen-Rückverfolgbarkeit
  • Geeignet für die Verwendung in den ATEX-Bereichen 0, 1 und 2
  • Erhältlich mit Gammastrahlensterilisation (SAL-Wert 10-6)
Spezifikation
Spezifikation
Pharmaschaufel
2,5 l
Steril
FDA-akzeptabel CFR 177.1640, in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 10/2011
357 mm
166 mm
Polystyrol
Ja
Weiß
Zur Verwendung in Pharmazie und Industrie
147 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121290 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2025 Catalog Number8045A-2500S
Chargennummer120283 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number8045A-2500S
Chargennummer119254 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number8045A-2500S
Chargennummer120282 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2024 Catalog Number8045A-2500S
Chargennummer119253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number8045A-2500S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril > Fassungsvermögen:2.500 ml; steril:Ja