Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
Marke: Sampling Systems™ 8045A-1000S
Beschreibung
- Zum Einmalgebrauch, steril
- Spritzgegossen und in einem Reinraum der Klasse 100.000 verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-akzeptierten Polymeren
- BSE/TSE-frei
- Geeignet für die Anwendung in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
Spezifikation
Probenschaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
Flach | |
Ja | |
Weiß | |
Einwegschaufel zum Einmalgebrauch | |
149 mm |
Polystyrol | |
SteriWare PharmaScoop™ Einwegschaufel zum Einmalgebrauch | |
1.000 ml | |
Steril | |
FDA-akzeptabel CFR 177.1640; konform mit EU-Richtlinie 10/2011 | |
324 x 150 mm | |
150 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
122029 | Konformitätsbescheinigung | 09/04/2025 | 8045A-1000S |
120272 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 8045A-1000S |
120271 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2025 | 8045A-1000S |
120270 | Konformitätsbescheinigung | 26/11/2024 | 8045A-1000S |
119810 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2024 | 8045A-1000S |