Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
Marke: Sampling Systems™ 8045A-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten. Das PharmaScoops™-Sortiment von Sampling Systems bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.- Gegossen & verpackt in einem Reinraum
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Erhältlich in Rot, Blau oder Weiß
- Vollständige Chargen-Rückverfolgbarkeit
- Geeignet für die Verwendung in den ATEX-Bereichen 0, 1 und 2
- Erhältlich mit Gammastrahlensterilisation (SAL-Wert 10-6)
Spezifikation
Pharmaschaufel | |
1.000 ml | |
Unsteril | |
FDA-akzeptabel CFR 177.1640, in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 10/2011 | |
324 mm | |
150 mm |
Polystyrol | |
Ja | |
Weiß | |
Zur Verwendung in Pharmazie und Industrie | |
149 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril > Fassungsvermögen:1.000 ml; steril:Nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur