Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
BIOPHARMA
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
Marke:  Sampling Systems™ 8045A-250S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16466840
  • 218.00 CHF / 85 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Weiß
Polystyrol
250 ml
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer122297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog Number8045A-250S
Chargennummer121527 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number8045A-250S
Chargennummer120258 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number8045A-250S
Chargennummer119226 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/10/2024 Catalog Number8045A-250S
Chargennummer117273 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2024 Catalog Number8045A-250S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril > dimCapacityMetric: 250 ml