Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
BIOPHARMA
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
Marke:  Sampling Systems™ 8045A-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899421
  • 93.35 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Weiß
Polystyrol
30 ml
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121715 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number8045A-30
Chargennummer119210 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/07/2024 Catalog Number8045A-30
Chargennummer118341 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/04/2024 Catalog Number8045A-30
Chargennummer109252 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/07/2023 Catalog Number8045A-30
Chargennummer107666 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2022 Catalog Number8045A-30
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril > dimCapacityMetric: 30 ml