Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Müheloses Wiegen und Ausschütten von Proben. Fisherbrand™ Quadratische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
Marke:  Fisherbrand™ HS1423AF
26.60 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24222" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12982850
  • 37.25 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Müheloses Wiegen und Schütten von Proben. Quadratische und Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
  • Flexible Schiffchen mit glatten Oberflächen und abgerundeten Ecken ermöglichen ein zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial
  • Auswahl zwischen Weiß, Schwarz und Blau für den günstigsten Farbkontrast, um sicherzustellen, dass die Probe vollständig entfernt wurde
  • Flache Schiffchen haben einen breiten, flachen Boden, der das Umkippen verhindert
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • Lieferbar in drei Größen und zwei Farben, in Packungen von je 500 Stück
  • Alle Schiffchen sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Schwarz
Polystyrol
Wägeschiffchen
S; 46 x 46 x 8 mm
46 mm
10 mL
Einwegprodukt
Quadratisch
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
46 mm
8 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    4
    Stunden
    8
    Minuten
    40
    Sekunden
    58
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    8
    Minuten
    40
    Sekunden
    58
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ rautenförmige Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol > Farbe: Schwarz; Volumen: 10 ml