Learn More
BRAND™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Aus hochstabilem Polystyrol. BRAND™ Antistatische Wägeschalen in Rautenform in leichter, flacher Bauweise eignen sich optimal zum Wiegen. Antistatische Oberflächen verhindern ein Anhaften der Materialien. Die Wanddicke beträgt etwa 0.2 mm.
72.25 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Form | Diamantförmig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Wiegeanwendungen |
Dicke | 0.2 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10078870
|
BRAND™
155550 |
100 mL |
144.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10273001
|
BRAND™
155548 |
30 mL |
79.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10019040
|
BRAND™
155546 |
25 mL |
72.25 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Antistatische Oberflächen verhindern ein Anhaften der Materialien
- Die leichte und flache Bauweise verhindert Störungen beim Wägen
- Die Wanddicke beträgt etwa 0.2 mm
Spezifikation
Polystyrol | |
Diamantförmig | |
Ideal für Wiegeanwendungen | |
0.2 mm |