Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Antistatischen Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch zeichnen sich durch ihren flachen Boden sowie ihre antistatische Oberfläche aus und eignen sich für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
Marke: Fisherbrand™ HS1425CF
63.13 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
- Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
- Antistatische Oberfläche gewährleistet vollständiges Entfernen der Probe
- 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Antistatisches Wägeschiffchen | |
119 x 90 x 19 mm | |
90 mm |
100 mL | |
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
119 mm | |
19 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30