Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ X72 CONTAINER, PS W/ SNAP CAP
Diese Fläschchen eignen sich hervorragend für die Lagerung von trockenen Materialien, Pulvern, Tabletten und anderen Proben
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F17575-0040
Artikelnummer. 15371381
  • 129.48 CHF / 72 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die schwere, solide Wandkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer
  • Kann bei Temperaturen von -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F) verwendet werden
  • Geliefert mit fest sitzenden Schnappverschlüssen aus Polyethylen
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
72 Packungen
Durchsichtig
Polystyrol
98 mm
148 mL
Behälter
Lagerung von trockenen Materialien, Pulvern, Tabletten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ X72 CONTAINER, PS W/ SNAP CAP > Fassungsvermögen: 148 ml; Höhe: 96 mm