Learn More
Brand™ Probenröhr.(Coagulometer) PLASTIBRAND PS 12 x 55 mm, glasklar
Marke:  Brand™ 114750
180.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15537821
  • 186.00 CHF / 5000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Griffstopfen aus PE-LD bitte separat bestellen.
Typ: Coagulometer-Röhrchen
RZB max.: 4000 x g
φ/H: 12/55mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
5000/Packung
Probenröhrchen
Polystyrol
12 mm
Name des Produkts
Brand™ Probenröhr.(Coagulometer) PLASTIBRAND PS 12 x 55 mm, glasklar > Material: Polystyrol