Learn More
Schuett Biotec™ Probenschalen aus Polystyrol/Aluminium
Marke:  Schuett Biotec™ 3628103
Artikelnummer. 10299040
  • 37.00 CHF / 80 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
Flach
Rund
7 mm
Aluminium
Wägeschale
100 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schuett Biotec™ Probenschalen aus Polystyrol/Aluminium > Abmessungen:100 x 7 mm (Durchm. x H)