Learn More
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen
Der Poulten& Graf GmbH Polystop™ 3-teilige Stopfen für Tropfflaschen verfügt über eine Glaspipette, einen Vinyl-Sauger und einen Stopfen.
Marke: Poulten & Graf GmbH L188/SAV/A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält eine starke Glaspipette ohne Messskala.
- Enthält einen haltbaren Vinyl-Sauger.
- Mit PP-Stopfen
Spezifikation
Glas | |
30 ml | |
Tropfflaschen |
Nein | |
3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen |
Poulten and Graf Bottles
DateigrößeVersion: 714.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen > dimCapacityMetric: 30 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur