Learn More
Polysorbat 80, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15528894
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polysorbat 80, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15528894
1 l, Enghalsflasche aus braunem Glas
Click to view available options
Menge:
20 ml
200 ml
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Enghalsflasche aus braunem Glas
Stahltrommel
Artikelnummer. 15528894
Marke: Avantor J.T.Baker 411706
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-65-6
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekulargewicht (g/mol) 604.82
MDL-Nummer MFCD00082107
InChI-Schlüssel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-Name 2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 80
Menge 1 l
Flammpunkt 148.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.08 kg
Güte Multi-Kompendium/NF
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polysorbat 80, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™ >