Learn More
InterLab™ Supply PolySeed™ Microbiol BOD Capsules
PolySeed™ Microbiol BOD Capsules - Easy to use capsules contain a special blend of microbial cultures that provide a uniform standard for BOD analysis.
Marke: InterLab™ Supply 53200-33
177.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fresh consistent seeds each time
- One capsule performs approximately 100 tests
- Easy to use
Spezifikation
BOD analysis | |
One capsule performs 100 tests | |
50 capsules per bottle | |
BOD microbial BOD capsules |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30