Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
Marke: Cole-Parmer™ 3520-SSP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weniger Leckagen, die das Spektralphotometer beschädigen könnten
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
XRF Spectrometers | |
0.2 mil Window Film Roll | |
Covers sample window | |
91,4 m | |
2.87 Zoll | |
Bis zu 100 °C | |
7,28 cm |
Fensterfolie | |
300 ft. x 2,87 in. | |
300 ft. | |
Polypropylen | |
1 Rolle | |
0,2 mil |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film > Polypropylen, 0,2 mil; Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur