Learn More
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Gewindegröße (metrisch):
40 mm
50 mm
65 mm
Beschreibung
- Individueller kundenspezifischer Druck ist möglich
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Farbe | Transparent |
Beschreibung | Rund |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | Je |
Gewindegröße (metrisch) | 65 mm |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 207 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur