Learn More
Kartell™ Ungleich gerade Schlauchanschlüsse aus Polypropylen, mit Verjüngung
Mit verschiedenen Ein- und Auslassdurchmessern konstruiert.
Marke: Kartell™ 7087700
Beschreibung
Aus Polypropylen. Das Kartell™ gerade Verbindungsstück mit ungleichen konischen Enden verfügt über Ein- und Auslässe mit verschiedenen Durchmessern.
- Zum Gebrauch mit flexiblen Schläuchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
4 – 8 mm bis 10 – 12 mm | |
Polypropylen | |
4 mm bis 8 mm, 10 mm bis 12 mm | |
10/Packung | |
Gerade | |
Ungleiches, konisches Schlauchverbindungsstück |
Autoklavierbar | |
0,15 in. bis 0,31 in., 0,39 in. bis 0,47 in. | |
Für biegsamen Schlauch | |
Bohrung:1,6 bis 4,6mm | |
Flexibel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T25L02613 | Konformitätserklärung | 03/06/2025 | 7087700 |
T24L18697 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 7087700 |
T24L10899 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | 7087700 |
T23S02128 | Konformitätsbescheinigung | 27/02/2024 | 7087700 |
T23S00571 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2023 | 7087700 |