Learn More
BRAND™ X2 Einsatz, PP, für Färbetrog, PMP, für 20 .
Zur Verwendung mit Färbewannen. Das Fach hat einen herabklappbaren Griff. Der Deckel mit guter Passform verhindert Verdampfung.
Marke: BRAND™ 474305
42.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Enthält einen eng anliegend Deckel, um Verdunstung zu verhindern
- Enthält 20 Objektträger
- Das Tablett verfügt über einen klappbaren Griff
- Größe (L x B): 76 x 26 mm
Spezifikation
Rechteckig | |
Polypropylen | |
Deckel, Tablett mit Klappgriff | |
20 | |
76 mm |
Schwarz, Weiß | |
Färbebehälter | |
2 Packung | |
76 x 26 mm | |
26 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ X2 Einsatz, PP, für Färbetrog, PMP, für 20 . > Anzahl der Objektträger: 20
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur