Learn More
Fisherbrand™ Transparente Makro-Pipettenspitzen aus Polypropylen
Diese Pipettenspitzen eignen sich für Gilson™ Pipetman™/Neo Pipetten. Fisherbrand™ Makro-Pipettenspitzen aus transparentem Polypropylen bestechen durch eine gleichmäßig hohe Qualität und Genauigkeit und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
Marke:  Fisherbrand™ FB34671
Artikelnummer. 11846943
  • 13.75 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt Die fortschrittliche Formtechnologie gewährleistet gerade Spitzen. Alternative zu serologischen Pipetten. Nicht steril, Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Spezifikation
Spezifikation
1000 bis 5000 μl
Natural
Makro
Unsteril
Zur Verwendung beim Transfer von großen Probenvolumina
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transparente Makro-Pipettenspitzen aus Polypropylen > Volumen (metrisch): 1000 bis 5000 μl