Learn More
Kartell™ Polypropylen-Reagenzglasgestelle mit drei Ebenen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ Reagenzglasgestelle mit zwei und drei Ebenen nehmen zehn Reagenzgläser auf, sind leicht und unzerbrechlich.
11.55 CHF - 114.00 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11361185
|
Kartell™
0055900 |
Röhrchen (12 mm) | 12 mm | 190 x 60 mm | Reagenzglasgestell mit drei Ebenen |
N/A
|
N/A
|
||
10673662
|
Kartell™
0056200 |
Röhrchen (20 mm) | 20 mm | 375 x 65mm | Reagenzglasgestell mit drei Ebenen |
N/A
|
N/A | ||
12651006
|
Kartell™
0037000 |
Röhrchen (18 mm) | 18 mm | 250 x 60mm | Reagenzglasgestell mit zwei Ebenen |
N/A
|
N/A | ||
11371185
|
Kartell™
0056000 |
Röhrchen (20 mm) | 20 mm | 190 x 60 mm | Reagenzglasgestell mit drei Ebenen |
N/A
|
N/A
|
||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit zwei und drei Ebenen fassen zehn Röhrchen und sind leicht und unzerbrechlich.
- Unzerbrechliche herkömmliche Bauweise
- Leicht
- Autoklavierbar bis 120 °C
- Vertiefungen auf der Basisfläche halten die Reagenzgläser in Position
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen |