Learn More
Kartell™ Polypropylen-Reagenzglasgestelle mit drei Ebenen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ Reagenzglasgestelle mit zwei und drei Ebenen nehmen zehn Reagenzgläser auf, sind leicht und unzerbrechlich.
Marke: Kartell™ 0055900
5.83 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit zwei und drei Ebenen fassen zehn Röhrchen und sind leicht und unzerbrechlich.
- Unzerbrechliche herkömmliche Bauweise
- Leicht
- Autoklavierbar bis 120 °C
- Vertiefungen auf der Basisfläche halten die Reagenzgläser in Position
Spezifikation
Reagenzglasgestell mit drei Ebenen | |
Röhrchen (12 mm) | |
12 | |
190 x 60 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1 Packung | |
12 mm |