missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen

Der Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen ermöglicht den sicheren Anschluss von Pumpen und Auslasshähnen an eine Vielzahl von Behältern.

Marke:  Buerkle™ 0600-3002

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10366372

  • 16.40 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen
Extern: 2 Zoll grob Tri-Sure – 64 mm (BSI)
Braun
Für Pumpen der Serie 0600
Außengewinde 2 in. grob Tri-Sure – 64 mm (BSI)
Gewindeadapter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Flyers

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen > Außengewinde 2 Zoll grob Tri-Sure – 64 mm (BSI)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt