Learn More
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Diese Adapter aus Polypropylen (PP) und Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und eignen sich ideal für Dispensetter Flaschenaufsatzspender.
Marke:  BRAND™ 704330
10.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084570
  • 11.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gewindeadapter, Polypropylen (PP), Außengewinde GL 45, für Flaschengewinde S 40
  • Gewindeadapter für BRAND™ Flaschenaufsatzspender, Polypropylen, 45/40 mm
  • Zur Verwendung mit Flaschengewinden40 S, Dispensette, seripettor, Titrette und QuikSip Flaschenaufsatzverdünnern und -dispensern
  • Die Adapter aus Polypropylen (PP) und Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt
  • Ideal für Dispensette Flaschenaufsatzspender
  • Diese Adapter aus Polypropylen und Fluorpolymer (ETFE und PTFE) sind für die Verwendung mit BRAND™-Flaschenaufsatzspendern und Büretten vorgesehen
  • Diese Gewindeadapter machen Flaschenaufsatzspender kompatibel mit den meisten Reagenzflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewindeadapter
Für Flaschengewinde GL 30
32 GL
Polypropylen
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen > Kann verwendet werden mit: Flaschengewinde 30 GL, Dispensette, Seripettor, Titrette und QuikSip