Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Thermometeradapter aus Polypropylen
Die Gelenkadapter verfügen über ein PTFE-Gehäuse aus Teflon™ mit Viton™ O-Ring für luftdichte Vakuumarbeiten
115.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 6 bis 7 mm
Enthält Schraubverschluss mit O-Ring innen
Material PP (Polypropylen), PTFE
Produkttyp Verbindungsstück für Thermometer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10062554
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ SP Scienceware™
F20309-1716
Für 24/40 konische Verbindungen
147.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10053274
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ SP Scienceware™
F20309-1680
Für 14/20 konische Verbindungen
115.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Adapter verfügt über einen Schraubverschluss aus Polypropylen mit Gewinde und einen Innen-O-Ring zur Tiefeneinstellung von 6 bis 7 mm für Thermometer mit geradem Schaft, Glasschläuche und andere Teile
  • Durch Drehen der Extraktionsmutter wird der Adapter aus dem Kolben entfernt
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 7 mm
Schraubverschluss mit O-Ring innen
PP (Polypropylen), PTFE
Verbindungsstück für Thermometer