Learn More
Cytiva Polypropylen-Stützsieb
Für die Verwendung mit XK- und HiScale Säulen
Marke: Cytiva 18-9377-01
75.29 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
Spezifikation
26 mm | |
Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polypropylen-Stützsieb > Innendurchmesser: 26 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur