Learn More
Cytiva Polypropylen-Stützsieb
Für die Verwendung mit XK- und HiScale Säulen
Marke:  Cytiva 19-0651-01
46.08 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10715152
  • 48.50 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Polypropylen-Stützsieb > ID:16mm