Learn More
Masterflex™ Gerade gezahnte Reduzier-Verbindungsstücke aus naturfarbenem Polypropylen
Mit diesen Stecknippelverbindungsstücken zur Reduzierung von Flüssigkeiten im Labor können Sie schnell und einfach Flüssigkeitspfade aufbauen, die sich ideal für Niederdruckanwendungen eignen.
33.50 CHF - 41.70 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -13 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilisationsmethode Ethylenoxid, Gamma
Form Gerade
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12128721
Unterlagen ansehen
Masterflex™
40610-12
1/2 x 3/8 in. Schlauch-ID 1/4 Zoll Öffnung; 2-9/16 x 11/16 Zoll.
33.50 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12200439
Unterlagen ansehen
Masterflex™
40610-08
3/8 x 1/4 in. Schlauch-ID 1/8 Zoll Öffnung; 2-7/32 x 9/16 Zoll.
41.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemische Beständigkeit
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
  • Temperaturbereich von −13 ° bis +66 °C
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
10/Packung
Gerade
66 °C
-13 °C
Ethylenoxid, Gamma
Naturfarben
Schlauchtülle
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Gerade gezahnte Reduzier-Verbindungsstücke aus naturfarbenem Polypropylen