Learn More
Fisherbrand™ Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für EPA-Fläschchen
40.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Lagerbox
- Inklusive Abdeckung
- Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Lila | |
Für 20 ml-EPA-Fläschchen | |
16 Aushöhlungen | |
130 x 130 x 80 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für EPA-Fläschchen > Für 20 ml-EPA-Fläschchen, ,16 Kavitäten, violett, Abmessungen 130x130x80 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur