Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
65.05 CHF - 66.10 CHF
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15502330
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 3138
Blue Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15512330
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 3139
Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15522330
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 3140
Yellow Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15532330
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 3141
Transparent Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15582320
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 2589
Green Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15592320
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 2590
Pink Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
  • Inklusive Abdeckung
  • Abmessungen (L x B x H): 67 x 67 x 45 mm
  • 16 Kavitäten
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar