Learn More
Ratiolab™ Polypropylenstopfen
Marke:  Ratiolab™ 2812011
Artikelnummer. 10190593
  • 58.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Stopfen
Polypropylen
1000/Packung
Ratiolab Küvetten. Auch zur Verwendung mit Fisherbrand-Einwegküvetten geeignet.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Polypropylenstopfen > Für Ratiolab-Küvetten